Learn More
Óxido de vanadio de litio, 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398118 250 g 250 g
11308128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039358.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15060-59-0
Lithium vanadium oxide is used in developing polymer lithium ion (PLI) batteries and also in coatings, nanowires, nanofibers, plastics, and textiles In alloy and catalyst applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15060-59-0
Número MDL MFCD00053997
Sinónimo Lithium vanadate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium vanadium oxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 g
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.88
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo