Learn More
Tris[(3-etil-3-pentil)oxi]aluminohidruro de litio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11387931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11387931 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11307941 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439111000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79172-99-9 , 109-99-9
Fórmula molecular C21H46AlLiO3
Peso molecular (g/mol) 380.52
Número MDL MFCD00012222
Clave InChI FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tris 3-ethyl-3-pentyl oxy aluminohydride
PubChem CID 16689417
SMILES [Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride
Color Incolora
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Nombre IUPAC tris[(3-etilpentan-3-il)oxi]alumanuida de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.904
Densidad 0.9040g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación