Learn More
(Trimetilsilil)acetiluro de litio, solución 0,5 M en THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10359213 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata 100 ML
10310524 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10359213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380651000
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54655-07-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C5H9LiSi
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00075059
Clave InChI WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
PubChem CID 3431600
Nombre IUPAC litio;etinil(trimetil)silano
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
Specifica
Nombre del producto químico o material Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Color De amarillo a naranja
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
Envase Botella de vidrio AcroSeal™ en lata
Densidad 0.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium (trimethylsilyl)acetylide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.