Learn More
Trifluorometilsulfonato de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Trifluoromethylsulfonate |
| CAS | 33454-82-9 |
| Fórmula molecular | CF3LiO3S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid Lithium Salt, AQ 75T, EF 15, Fluorad FC 122, LiTFS, Lithium Triflate, PFM-Li, Sankonol AQ 20T, Sankonol AQ 50T, Sankonol AQ 75T, Sankonol EAc 30T |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | litio; trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 156.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.968 |