Learn More
Trifluorometanosulfonato de litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521384 100 g Frasco de vidrio 100 g
10068771 5 g Frasco de vidrio 5 g
10445282 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33454-82-9
Fórmula molecular CF3LiO3S
Peso molecular (g/mol) 156.01
Número MDL MFCD00013227
Clave InChI MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
Nombre IUPAC litio; trifluorometanosulfonato
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 423.0°C
Color Blanco o incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 4.34 to 4.56% (Li)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3CSO3Li
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.