Learn More
Trifluoroacetato de litio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353756 50 g 50 g
11343756 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16801.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2923-17-3 | C2F3LiO2 | 119.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-17-3
Fórmula molecular C2F3LiO2
Peso molecular (g/mol) 119.96
Número MDL MFCD00013216,MFCD00149663
Clave InChI HSFDLPWPRRSVSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, lithium salt, lithium 2,2,2-trifluoroacetate, lithiumtrifluoroacetate, acmc-1cfal, lithotab trifluoroacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, lithium salt 1:1, lithium trifluoroacetate, monohydrate, lithium 1+ trifluoroacetate, lithio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 23661853
Nombre IUPAC litio; 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium trifluoroacetate
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.96
Porcentaje de pureza 97%