Learn More
Trietilborohidruro de litio, 1 M en THF, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399389 100 mL 100 ml
11346399 25 mL 25 ml
11336399 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11399389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089144.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Como agente reductor
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22560-16-3
Fórmula molecular C6H16BLi
Peso molecular (g/mol) 105.94
Número MDL MFCD00011703
Clave InChI WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Lithium triethylhydridoborate
Nombre IUPAC lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium triethylborohydride
Color Incolora
Densidad 0.892g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal LiB(CH2CH3)3H
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Beilstein 4151240
Sensibilidad Moisture Sensitive
Índice Merck 14,5544
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Forma física Liquid