Learn More
Hidruro de tri-terc-butoxialuminio de litio, nominalmente 1 M en THF, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339488 50 mL 50 ml
11319488 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043324.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17476-04-9
Fórmula molecular C12H28AlLiO3
Número MDL MFCD00011532
Sinónimo Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Color Incolora
Densidad 0.904 g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal Li[(CH3)3CO]3AlH
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in organic solvents at low temperatures
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Forma física Líquido