Learn More
Litio tri-terc-butoxialuminohidruro, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11995791 500 g 500 g
10173410 25 g 25 GR
10570512 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11995791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3 | 254.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17476-04-9
Fórmula molecular C12H28AlLiO3
Peso molecular (g/mol) 254.27
Número MDL MFCD00011532
Spécification
Nombre del producto químico o material Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Nombre de nota 93-98%
Punto de fusión 319.0°C
Densidad 0.9
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 93% min
Envase Frasco de vidrio empaquetado en lata
Fórmula lineal LiAI[OC(CH3)3]3H
Cantidad 500 g
Fieser 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: 36g/100g thf (25°C),2g/100g diethyl ether (25°C),41g/100g diglyme (25°C)
Punto de sublimación 280 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.27
Porcentaje de pureza 93 to 98%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Mention de danger
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.