Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de litio, 1,0 M en THF
Código de producto. 15401937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401937 25 mL 25 ml
15411937 100 mL 100 ml
15421937 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043845.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Como agente reductor selectivo.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38721-52-7
Fórmula molecular C12H28BLi
Peso molecular (g/mol) 190.11
Número MDL MFCD00011708
Clave InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Nombre IUPAC tris(butan-2-il)boranuida de litio(1+)
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-sec-butylborohydride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.870g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Cantidad 25 mL
Número UN UN3394
Beilstein 4007327
Sensibilidad Moisture Sensitive
Índice Merck 14,8427
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in THF
Forma física Liquid