Learn More
Lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0M solution in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Código de producto. 11354678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354678 25 mL 25 ml
11316189 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043034.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
As a reducing agent of olefinic groups and ketones | CAS: 38721-52-7 | C12H28BLi | 190.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38721-52-7
Fórmula molecular C12H28BLi
Peso molecular (g/mol) 190.11
Número MDL MFCD00011708
Clave InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Nombre IUPAC tris(butan-2-il)boranuida de litio(1+)
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-sec-butylborohydride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.870g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Cantidad 25 mL
Número UN UN3394
Beilstein 4007327
Sensibilidad Moisture Sensitive
Índice Merck 14,8427
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M solution in THF
Forma física Liquid