Learn More
Tiocianato de litio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15470997 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15470997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011349.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123333-85-7 | CLiNS | 65.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium thiocyanate hydrate
CAS 123333-85-7
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Fórmula molecular CLiNS
Número MDL MFCD00149773
Sinónimo lithium thiocyanate hydrate, clins.h2o, acmc-1c9mu, lithium thiocyanate-water 1/1/1, lithiosulfanylcarbonitrile hydrate, lithium 1+ hydrate thiocyanate, lithium 1+ ion hydrate thiocyanate
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[S-]C#N
Nombre IUPAC litio;tiocianato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 65.02
PubChem CID 16211966
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.02 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium thiocyanate hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Precautionary Statement
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium thiocyanatehydrate