Learn More
Tetrafenilborato de litio tris (1,2-dimetoxietano) aducto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393627 2 g 2 g
11383627 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035445.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75965-35-4 | C36H50BLiO6 | 596.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75965-35-4
Fórmula molecular C36H50BLiO6
Peso molecular (g/mol) 596.54
Número MDL MFCD00013311
Clave InChI ADYUZFWVPWDPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane, tetraphenylboron lithium tris 1,2-dimethoxyethane, lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane adduct, lithium tetraphenylborate 1--1,2-dimethoxyethane 1/1/3, lithium 1+ tris 1,2-dimethoxyethane tetraphenylborate
PubChem CID 23681136
Nombre IUPAC litio;1,2-dimetoxietano; tetrafenilboranuida
SMILES [Li+].[B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.COCCOC.COCCOC.COCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Color Blanco
Fórmula lineal (C6H5)4BLi·3CH3OCH2CH2OCH3
Cantidad 2 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 595.54 (326.18 Anhydrous)
Forma física Polvo