Learn More
Tetrametilciclopentadienida de litio, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15493787 1 g 1 g
15403797 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15493787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27840.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82061-21-0
Fórmula molecular C9H13Li
Número MDL MFCD00269824
Sinónimo tetramethylcyclopentadienyl lithium, hsqylejmiwejbm-uhfffaoysa-n, 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadienyl lithium, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentadienyl lithium, lithium 1,2,3,4-tetramethyl-cyclopentadienide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetramethylcyclopentadienide
Punto de fusión >350°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3391
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.14
Porcentaje de pureza ≥97%