Learn More
tetrakis(Pentafluorofenil)borato etil eterato de litio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15530574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15530574 1 g 1 g
15540574 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15530574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458530010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 371162-53-7 | 2·5 C4H10O | 871.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371162-53-7
Fórmula molecular 2·5 C4H10O
Peso molecular (g/mol) 871.28
Clave InChI KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate, tetrakis pentafluorophenyl boron lithium ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate-ethyl ether complex, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate 2:2:5, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate diethylether complex 1:2.5
PubChem CID 23701484
Nombre IUPAC litio;etoxietano;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)borohidruro
SMILES [Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Punto de fusión 117.0°C to 122.0°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 871.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate