Learn More
Tetrafluoroborato de litio, TRC
Código de producto. 30475227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30475227 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30475227 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL46915050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Cantidad 50 g
Fórmula molecular BF4Li
Sinónimo Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC litio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 93.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0189