Learn More
Tetrafluoroborato de litio, TRC
Código de producto. 30472264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472264 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30472264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46915025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BF4Li
Sinónimo Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC litio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 93.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0189