Learn More
Tetrafluoroborato de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Tetrafluoroborate |
| CAS | 14283-07-9 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | BF4Li |
| Sinónimo | Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1 |
| SMILES | [Li+].F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | litio;tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 93.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0189 |