Learn More
Tetrafluoroborato de litio, MP Biomedicals
Código de producto. 11448465 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11448465 10 g
1 options
Código de producto. 11448465 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522108810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
  • Nombre químico: Tetrafluoroborato de litio
  • Fórmula molecular: BF4Li
  • Peso molecular: 93,74
  • Número CAS: 14283-07-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Cantidad 10 g
Sensibilidad Higroscópico
Fórmula molecular BF4Li
Fórmula lineal LiBF4
Número MDL MFCD00011087
Sinónimo lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuuro de litio(1+)
Peso molecular (g/mol) 93.74
PubChem CID 4298216
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.75