Learn More
Tetrafluoroborato de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10358550 50 g Frasco de plástico 50 g
10032880 10 g Frasco de plástico 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10358550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 223770500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14283-07-9
Fórmula molecular BF4Li
Peso molecular (g/mol) 93.74
Número MDL MFCD00011087
Clave InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
Nombre IUPAC litio;tetrafluoroborato
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium tetrafluoroborate
Punto de fusión 275°C
Nombre de nota 98%
Color De gris a blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 50 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.852
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Densidad 0.8520g/mL
Fórmula lineal LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Índice Merck 15, 5599
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.75
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.