Learn More
Tetrafluoroborato de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | 275°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | De gris a blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | LiBF4 |
| Fieser | 05,416; 10,248 |
| Índice Merck | 15, 5599 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.