Learn More
Tetracloropaladato de litio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353337 1 g 1 g
11343337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017316.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15525-45-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15525-45-8
Número MDL MFCD00011082
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetrachloropalladate(II)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.09
Sensibilidad Moisture sensitive