Learn More
Tetraclorocuprato de litio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367957 100 mL 100 ml
11480500 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 020620.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15489-27-7
Fórmula molecular Cl4CuLi2
Peso molecular (g/mol) 219.226
Número MDL MFCD00011081
Clave InChI HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 11074879
Nombre IUPAC Dilitium; tetraclorocobre(2-)
SMILES [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetrachlorocuprate
Color Naranja
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Número UN UN2056
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M in THF
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.910 g/mL