Learn More
Tetraborato de litio, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306837 100 g 100 g
11326837 25 g 25 g
11316837 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010744.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12007-60-2 | B4Li2O7 | 169.11 g/mol
Used in the laboratory as LB (Lithium borate) buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. Employed in the borax fusion method to modify mineral powder samples for analysis by WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Acts as an ingredient in the manufacture of glasses and ceramics. Useful fod dissolving basic oxides such as CaO and MgO. A mixture of lithium metaborate and lithium tetraborate is useful for dissolving most of the inorganic oxides to enable spectrochemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-60-2
Fórmula molecular B4Li2O7
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00011083
Clave InChI RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tetraborate
Punto de fusión 930°C
Nombre de nota Puratronic™
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -22
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Li2B4O7
Índice Merck 14,5524
Información de solubilidad Moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.12
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Densidad 2.4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tetraborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide