Learn More
Tetraborato de litio (100 %), cristal puro de flujo de fusión para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15286046 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15286046 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15286046 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB100002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Tetraborato de litio (100 %), flujo de fusión de grado puro para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Flujo de fusión de grado puro
  • 1 kg
  • Tetraborato de litio (100 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 12007-60-2
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Forma física cristalino/a/s
Fórmula molecular B4Li2O7
Número MDL MFCD00011083
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nombre IUPAC dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Peso molecular (g/mol) 169.11
Cantidad 1 kg
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio