Learn More
Tetraborato de litio, grado Flux, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Tetraborate |
| Nombre de nota | Flux Grade |
| CAS | 12007-60-2 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | B4Li2O7 |
| Número MDL | MFCD00011083 |
| Clave InChI | RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
| Nombre IUPAC | dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
| Peso molecular (g/mol) | 169.11 |
| Mostrar más |