Learn More
Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (49,75%/49,75%/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado ultrapuro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15236086 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15236086 1 kg Frasco de LDPE lixiviación triple 1 Kg
1 options
Código de producto. 15236086 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB500503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (49,75 %/49,75 %/0,50 %), flujo de fusión de grado ultrapuro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Flujo de fusión de grado ultrapuro
  • 1 kg
  • Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (49,75%/49,75%/0,50 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Bromide
Nombre de nota Fusion Flux
Cantidad 1 kg
Grado Pure
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
compliance-icons
Nombre del producto
  • FUSION FLUX-ULTRA PURE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio