missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado ultrapuro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 15216056 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15216056 1 kg Frasco de LDPE lixiviación triple 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15216056 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB100503

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad

Tetraborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %), flujo de fusión de grado ultrapuro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.

Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos

  • Flujo de fusión de grado ultrapuro
  • 1 kg
  • Tetraborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %)

Certifications

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate/Lithium Bromide
Nombre de nota Fusion Flux
Cantidad 1 kg
Grado Ultrapuro
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.