Learn More
Tetraborato de litio/metaborato de litio/yoduro de litio (66,67 %/32,83 %/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15206096 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15206096 1 kg Frasco de LDPE lixiviación triple 1 Kg
1 options
Código de producto. 15206096 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB670702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Tetraborato de litio/metaborato de litio/yoduro de litio (66,67 %/32,83 %/0,50 %), flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Flujo de fusión de grado puro
  • 1 kg
  • Tetraborato de litio/metaborato de litio/yoduro de litio (66,67 %/32,83 %/0,50 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Iodide
Nombre de nota Fusion Flux
Cantidad 1 kg
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio