Learn More
Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (66,67%/32,83%/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15286086 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15286086 1 kg Frasco de LDPE lixiviación triple 1 Kg
1 options
Código de producto. 15286086 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB670502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (66,67%/32,83%/0,50 %), flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Flujo de fusión de grado puro
  • 1 kg
  • Tetraborato de litio/metaborato de litio/bromuro de litio (66,67%/32,83%/0,50 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Bromide
Nombre de nota Fusion Flux
Cantidad 1 kg
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fusion Flux - Pure Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium metabirate,lithium bromide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio