Learn More
terc-butóxido de litio, 99%
Código de producto. 11397030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397030 500 g 500 g
10759633 25 g 25 g
10609844 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11397030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301225000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS : 1907-33-1 | C₄H₄LiO | 80,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1907-33-1
Fórmula molecular C4H9LiO
Peso molecular (g/mol) 80.06
Clave InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
Nombre IUPAC litio;2-metilpropan-2-olato
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tert-butoxide
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal LiOCH(CH3)3
Cantidad 500 g
Número UN 2925
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction
Punto de sublimación 283 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación