Learn More
Terc-butóxido de litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379618 10 g 10 g
11389618 2 g 2 g
11369618 50 g 50 g
11399618 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11379618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044133.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.055 g/mol
Lithium tert-butoxide is a mild base used in organic synthesis. It is involved in the alfa-alkylation reaction of ketones with primary alcohols. It is utilized as a catalyst in the reduction of ketones to the corresponding secondary alcohols. It acts as lithium source utilized in the preparation of LixTiyOz thin films. Further, it is used in conjunction with organometallic reagents/catalysts to modify their reactivity and selectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1907-33-1
Fórmula molecular C4H9LiO
Peso molecular (g/mol) 80.055
Número MDL MFCD00050479
Clave InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
Nombre IUPAC litio;2-metilpropan-2-olato
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tert-butoxide
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Color Blanco a crema
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3)3COLi
Cantidad 10 g
Número UN UN3206
Beilstein 3620018
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene,hexane,tetrahydrofuran and methyl tert-butyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.06
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium tert-butoxide