Learn More
Terc-butóxido de litio, solución de 2,2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10518473 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10312383 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10518473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379311000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1907-33-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C4H9LiO
Peso molecular (g/mol) 80.06
Número MDL MFCD00050479
Clave InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
Nombre IUPAC litio;2-metilpropan-2-olato
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tert-butoxide
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8900g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal LiOCH(CH3)3
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.06
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tert-butoxide, solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.