Learn More
Tartrato de litio monohidrato 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388118 250 g 250 g
11378118 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039357.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179.965 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-32-3
Fórmula molecular C4H6Li2O7
Peso molecular (g/mol) 179.965
Número MDL MFCD00054421
Clave InChI GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
Nombre IUPAC dilitium; 2,3-dihidroxibutanedioato; hidrato
SMILES [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tartrate monohydrate
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97 (161.97 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo/agregados