Learn More
Isopropóxido de tantalio y litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11368508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368508 10 g 10 g
11348508 2 g 2 g
11358508 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040520.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21864-24-4
Número MDL MFCD00798538
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lithium tantalum isopropoxide
Color Blanco
Punto de ebullición 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiTa[OCH(CH3)2]6
Cantidad 10 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.42
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Sólido húmedo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.