Learn More
Isopropóxido de tantalio y litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11348508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348508 2 g 2 g
11368508 10 g 10 g
11358508 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040520.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21864-24-4
Número MDL MFCD00798538
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tantalum isopropoxide
Color Blanco
Punto de ebullición 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiTa[OCH(CH3)2]6
Cantidad 2 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.42
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Sólido húmedo