Learn More
Óxido de tántalo y litio, 99,9 % (base metálica), 5 % p/v en etanol
Código de producto. 11364438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364438 25 mL 25 ml
11374438 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042344.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Precursor de películas de óxido de tántalo y litio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127503-04-2
Número MDL MFCD00210630
Sinónimo lithium tantalum ethoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tantalum ethoxide
Color Amarillo
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiTa(OCH2CH3)6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1170
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide