Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (dried basis, T), Solstice
Código de producto. 15636060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15636060 500 g Frasco de polietileno 500 g
15626060 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 62609500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (dried basis, T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Punto de fusión 236°C
Color Blanco
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forma física Granules
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0%
Notas del porcentaje del ensayo Dried Basis, T
Fórmula lineal Li2SO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Fórmula InChI InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (dried basis, T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K: 50 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg, Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 10 mg/kg, Heavy metals: 0.001%
Pérdida por secado 13.0 to 15.0%
Envase Frasco de polietileno
Línea de productos Solstice
Aspecto White Powder or Crystals