Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, Honeywell™
Código de producto. 15671240 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671240 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15671240 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 130291KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Sulfate Monohydrate
CAS 10102-25-7
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H2Li2O5S
Fórmula lineal Li2SO4 · H2O
Número MDL MFCD00149766
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%