Learn More
Sulfato de litio monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10355950 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355950 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10355950 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 860°C
CAS 10102-25-7
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2Li2O5S
Número MDL MFCD00149766
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.