Learn More
Sulfato de litio monohidrato (grado reactivo ACS) MP Biomedicals
Código de producto. 11422872 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11422872 500 g
11412872 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422872 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215253990
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Un producto químico de grado reactivo ACS adecuado para aplicaciones analíticas y de laboratorio.
  • Grado: Reactivo ACS
  • Fórmula molecular: H2Li2O5S
  • Peso molecular: 127,96 g/mol
  • Número CAS: 10102-25-7
  • Punto de fusión: 130 °C
  • Densidad: 2,1 g/mL
  • Solubilidad: Soluble en agua fría
  • Almacenamiento: Temperatura ambiente
  • Indicación de peligro: H302
Chemical Identifiers
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC sulfato de dilitio (1+) hidratado
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium Sulfate Monohydrate
Cantidad 500 g
Sensibilidad Higroscópico
Notas de grado de pureza Cumple con los requisitos químicos de los reactivos ACS
Fórmula lineal Li2SO4·H2O
Información de solubilidad Soluble en agua
ChEBI CHEBI:63300
Formula Weight (peso de la fórmula) 128
Grado Reactivo ACS