Learn More
Sulfato de litio monohidrato (grado reactivo ACS) MP Biomedicals
Código de producto. 11412872 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11412872 100 g
11422872 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412872 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215253980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Calificación: reactivo ACS
  • Peso molecular: 127,96
  • Punto de fusión: 130 °C
  • Densidad: 2,1 g/mL
  • Solubilidad: Soluble en agua fría
  • Almacenamiento: Temperatura ambiente
  • Declaración de peligro: H302
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC sulfato de dilitio (1+) hidratado
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Sulfate Monohydrate
Punto de fusión 130 °C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Li2SO4·H2O
Información de solubilidad Soluble en agua fría
ChEBI CHEBI:63041
Formula Weight (peso de la fórmula) 128
Grado Reactivo ACS
Densidad 2,1 g/mL (Lit.)