Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15605380 100 g Poly Bottle 100 g
15615380 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 398152100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99.0% dry basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Color Blanco
pH 5 to 7 (at 128g/L 25°C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Li2SO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad In water 128g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (dry basis)
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 2.06g/cm3