Learn More
Sulfato de litio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408613 2500 g 2500 g
11488603 100 g 100 g
11498603 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10410.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    435.65€ / 2500 g
    Ahorro 48.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de litio se utiliza para tratar el trastorno bipolar. También se utiliza en pruebas no destructivas de tipo ultrasonidos porque es un generador de sonido muy eficiente. También se utiliza en productos básicos y en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua. 340 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Punto de fusión 130°C (in -H2O)
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,5541
Información de solubilidad Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96 (109.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.06