Learn More
Sulfato de litio monohidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12694977 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12694977 100 g Frasco de plástico 100 GR
12604987 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12694977 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193391000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-25-7
Fórmula molecular H2Li2O5S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00149766
Clave InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
Nombre IUPAC dilitio; sulfato; hidrato
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Punto de fusión 860.0°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Li2SO4·H2O
Índice Merck 15,5597
Información de solubilidad Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.