Learn More
Sulfato de litio hidrato, Puratronic™, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372078 5 g 5 g
11362078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012983.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-48-7
Fórmula molecular Li2O4S
Peso molecular (g/mol) 109.94
Número MDL MFCD00011086
Clave InChI INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate hydrate
Punto de fusión 130°C (in -H2O)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Li2SO4·xH2O
Índice Merck 14,5541
Nombre IUPAC dilitio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.94 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.996%
Grado Puratronic
Densidad 2.06 g/mL