Learn More
Sulfato de litio, anhidro, TRC
Código de producto. 30479295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479295 5 g 5 g
30468962 50 g 50 g
30475976 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4693735G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-48-7
Fórmula molecular Li2SO4
Peso molecular (g/mol) 109.95
Nombre IUPAC dilitio;sulfato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate, anhydrous
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.9837