Learn More
Sulfato de litio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184650 250 g Frasco de plástico 250 g
10743534 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15139243 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218322500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-48-7
Fórmula molecular Li2O4S
Peso molecular (g/mol) 109.94
Número MDL MFCD00011086
Clave InChI INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate
Punto de fusión 859.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Li2SO4
Índice Merck 15,5597
Información de solubilidad Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dilitio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.94
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.22
Densidad 2.2200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium sulfate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.