Learn More
Estándar de litio: Li a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17924006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924006 50 g 50 g
17910686 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924006 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOLI500050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de litio: Li a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium
CAS 7439-93-2
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Lithium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Li
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Li
Fórmula InChI InChI=1S/Li
SMILES [Li]
Nombre IUPAC Lithium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 6.94
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 7,016 g/mol