Learn More
Estándar de litio: Li+ a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de litio: Li+ a 1000 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Métodos | Cromatografía iónica |
| Nombres de analitos o componentes | Lithium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Li |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Li |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Li |
| Mostrar más |